Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Core 400
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la purification intermédiaire et le polissage des virus et d’autres biomolécules de grande taille (Mr > 350,000) en mode de flux continu
- Offre une double fonctionnalité, l’exclusion stérique et la chromatographie de liaison
- Une excellente alternative aux résines de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) généralement employées aux derniers stades de la purification de virus dans la fabrication de vaccins
- La nouvelle technologie de microbille à noyau permet une capture efficace des contaminants lorsque les molécules cibles sont prélevées par écoulement
- Purification à petite échelle pratique, développement de procédés et mise à l’échelle
- Optimisation simple grâce à la chromatographie à flux continu et des performances robustes
- Amélioration considérable de la productivité et augmentation des débits par rapport aux méthodes de filtration sur gel
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,7 mm |
| Débit | 0,8 à 3,9 ml/min |
| À utiliser avec | Purification intermédiaire et polissage des virus, biomolécules de grande taille |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 8 bars (0,8 Mpa) |
| Quantité | 1/Bte |
| Volume (métrique) | 4,7 ml |
| Dimensions | 7,7 x 100 mm |
| Matériau de remplissage | Capto™ Core 400 |
| Type de colonne | HiScreen™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiScreen Capto Core 400
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.