Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes et Capto™ SP ImpRes
Code produit. 11320002 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Milieu Capto Q ImpRes
Milieu Capto SP ImpRes
Type de ligand:
Amine quaternaire
Groupe des sulfonates
Plage de pH:
2 à 12
4 à 12
Conditionnement:
100mL
Code produit. Type de produit Type de ligand Plage de pH unitSize
11320002 Milieu Capto Q ImpRes Amine quaternaire 2 à 12 100mL
11310002 Milieu Capto SP ImpRes Groupe des sulfonates 4 à 12 100mL
2 options
Code produit. 11320002
Marque: Cytiva 17547002
Purification intermédiaire haute résolution et polissage basés sur la plateforme Capto reconnue avec des ligands traditionnels
  • Offre des propriétés d’écoulement sous pression à résolution étendue
  • Purifications à haut débit, faciles à optimiser et à mettre à l’échelle
  • Matrice à haut débit à base d’agarose
  • Fonctionne à des débits élevés ainsi qu’à des hauteurs de lit élevées, ce qui augmente la flexibilité de la conception des procédés
  • Développé pour la purification à grande échelle des protéines biopharmaceutiques
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
  • Disponible dans une large gamme de conditionnements en vrac et dans des formats pré-conditionnés pour le développement des procédés
Capto Q ImpRes : milieu d’échange d’anions forts (groupe amine quaternaire) BioProcess™
Capto SP ImpRes : milieu d’échange de cations forts (groupe sulfonate) BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
Type de produit Milieu Capto Q ImpRes
Diamètre (impériale) interne 39,3 in
Diamètre (métrique) interne 1000 mm
Quantité 100 ml
Hauteur (impériale) 7,87 in
Hauteur (métrique) 200 mm
Débit 220°cm/h
Type de ligand Amine quaternaire
Pression max. lt; 3 bar
Plage de pH 2 à 12
Granulométrie 36 à 44 mu;m
Type de support Agarose à haut débit
Contenu et stockage 4° à 30°C
À utiliser avec (application) Étapes de purification et de polissage intermédiaires à haut débit d’une large gamme de biomolécules
Matrix Capto Q Chromatography Media
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • capto Q impres
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol