Learn More
Cytiva Colonnes préconditionnées HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe LX
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect Xtra
Ligand:
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)
Protéine A recombinante (E.coli)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement pratique des procédés
- Matrice d’agarose rigide et hautement réticulée
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
MabSelect
- Pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Compatibles avec des débits élevés et une haute pression lors de la mise à l’échelle
- Sa capacité de liaison accrue permet de purifier les MAbs à partir de matières premières à forte expression
- Également optimisé pour les protéines de fusion-Fc
- Liaison très faible et non spécifique due à la sélectivité élevée des ligands et au pouvoir hydrophile de la matrice
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Avec un nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalis qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation d’hydroxyde de sodium entre 0,1 et 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
- Grande capacité de liaison dynamique
Spécification
Spécification
| Tampon | Urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, 2 % d’alcool benzylique ou 20 % d’éthanol |
| Type de colonne | Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe |
| Comprend | Bouchons d’entrée et de sortie |
| Contenu du kit | 1 x 4.7 ml |
| Sommier | Filtre |
| Diamètre (impériale) interne | 0.3 in |
| Capacité de liaison | ≈ 30 mg d’IgG humaine |
| Diamètre (métrique) interne | 0.77 cm |
| Type de produit | Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe |
| Hauteur (impériale) du lit | 3.93 in |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- hiscreen mabselect sure
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering