Learn More
Histamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10745842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10745842
Marque: Thermo Scientific Acros 411710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-45-6
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Numéro MDL MFCD00005210,MFCD00128939
Clé InChI NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
CID PubChem 774
ChEBI CHEBI:18295
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine
SMILES NCCC1=CN=CN1
Specifications
Nom chimique ou matériau Histamine
Point de fusion 83°C to 84°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 167°C (0.8 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4756
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Histamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.