Learn More
dichlorhydrate d'histamine 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309574 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309574 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14213050WL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Noms d’analytes ou de composants Histamine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H9 N3 . 2 Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile/eau
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Quantité 1 mL
Poids de la formule 183,033 g/mol