Learn More
dichlorhydrate d'histamine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324444 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324444 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14213050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Noms d’analytes ou de composants Histamine Dihydrochloride
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Quantité 100 mg
Poids de la formule 183,033 g/mol