Learn More
Dichlorhydrate d'histamine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 56-92-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Histamine Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H9 N3 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1 |
| Afficher plus |