Learn More
Dichlorhydrate d'histamine, Mikromol™
Code produit 17962106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962106 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962106 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3010.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate d'histamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Noms d’analytes ou de composants Histamine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Quantité 250 mg
Poids de la formule 183,033 g/mol