Learn More
Histamine phosphate, MedChemExpress
Code produit. 16452019
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 16452019
Marque: Medchem Express HYA0129
MedChemExpress Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine phosphate
Forme physique Solid
CAS 51-74-1
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H15N3O8P2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Histamine diphosphate
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (325.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (4.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCC1=CNC=N1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 307.14
Poids de la formule 307.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.