Learn More
Histidine (L-histidine), LoGiCal
Description
Histidine (L-histidine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Histidine |
| CAS | 71-00-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Histidine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)- |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoïque |
| Afficher plus |