Learn More
Inhibiteur d’histone déacétylase II
Code produit. 15486919
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15486919
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65479.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
CAS 174664-65-4
Formule moléculaire C10H10N2O4
Poids de la formule 222.20g/mol
Synonyme 3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre