Learn More
Epredia™ Paraffine Histoplast
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
PE Histoplast
Point de fusion plus faible pour réduire la distorsion sur les échantillons de tissus friables et de petite taille.
Utilise le DMSO pour faciliter l’infiltration d’échantillons de tissus de grande taille.
Conditionnement:
8 pièces
Description
Répondez aux besoins exigeants et polyvalents de votre laboratoire grâce à la paraffine Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast.
- En paraffine et polymères plastiques
- Offre un excellent traitement et des coupes fines et sans plis
Emballé dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir, refermables de 2 lb. Également disponible dans un kit de paraffine prémesuré pour une utilisation sur l’automate de déshydratation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS (bac à déchets inclus).
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 56°C |
| Type de produit | PE Histoplast |
| Quantité | 8 x 1 kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol