Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
635.00€ - 697.00€
Spécification
Bouchon inclus | Couvercles séparés inclus |
---|---|
Type de pores | Maillage |
Type de bouchon | Charnière arrière |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16333926
|
Epredia™
B851000BL |
Bleu |
697.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16323926
|
Epredia™
B851000BE |
Beige |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16353926
|
Epredia™
B851000GY |
Gris |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16343926
|
Epredia™
B851000GN |
Vert |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16363926
|
Epredia™
B851000LA |
Lavande |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16373926
|
Epredia™
B851000LG |
Vert clair |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16383926
|
Epredia™
B851000LI |
Lilas |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16393926
|
Epredia™
B851000OR |
Orange |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16303936
|
Epredia™
B851000PK |
Rose |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16313936
|
Epredia™
B851000TN |
Brun clair |
692.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16323936
|
Epredia™
B851000WH |
Blanc |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16333936
|
Epredia™
B851000YW |
Jaune |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality. Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime.
- Grossing, Processing and Embedding – cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange. Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples.
- Precision engineering for solid connection to microtomes.
- Cassette surface texture optimizes scanability for archiving.
Spécification
Couvercles séparés inclus | |
Maillage | |
Charnière arrière |