Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus Histosette™ I
Conçue pour contenir des échantillons de tissus pendant le processus d’enrobage, ainsi que dans un fichier de stockage. Les cassettes de traitement / d’enrobage des tissus Simport™ Scientific Histosette™ I permettent également de garder les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide.
Spécification
| Bouchon inclus | Yes |
|---|---|
| Matériau | Acetal |
| Type de produit | Tissue Cassette |
Description
- En acétal
- Maintient les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 30°
- Construction en une seule pièce avec charnières franges pour un retrait facile du couvercle
- La languette arrière permet une zone de marquage antérieure non obstruée
- Ouvrez et fermez aussi souvent que nécessaire : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 3 boîtes distributrices de 500 cassettes
Certifications
Marquage CE
Spécification
| Yes | |
| Acetal | |
| Tissue Cassette |
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.