Learn More
Epredia™ Accessoires pour station d’enrobage HistoStar™
Code produit. p-7220818 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble loupe amovible
Interrupteur à pédale (permet un fonctionnement mains libres)
Kit de presse échantillon
Kit de spatules
Module d’enrobage
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15256866
Marque: Epredia™ A81000007
Améliorez les performances de la station d’enrobage Epredia™ HistoStar™ grâce à ces accessoires.
Les centres d’enrobage d’aujourd’hui peuvent être inconfortables, chauds ou mal éclairés, ce qui entraîne de la fatigue et des erreurs potentielles. La nouvelle station de travail d’enrobage Epredia HistoStar permet aux utilisateurs d’enrober confortablement et efficacement. Avec ses surfaces de travail bien éclairées, ses accoudoirs froids et profilés et sa grande capacité de production, cette station de travail apporte des améliorations significatives en termes d’ergonomie et d’efficacité.
Éclairage lumineux, sans encombrement
  • L’éclairage LED illumine uniformément l’espace de travail sans encombrement contrairement aux lampes.
  • Un espace de travail correctement éclairé réduit la fatigue et minimise les erreurs
  • L’intensité de l’éclairage est facilement réglable par l’utilisateur
Fraîcheur et contour étudié
  • Tous les points de contact de l’utilisateur sont lisses et isolés, offrant un espace de travail agréable et confortable
  • Vous n’aurez plus à souffrir de points de contact inconfortables ou de la chaleur
Capacité élevée pour une efficacité optimale
  • La capacité de l’HistoStar lui permet de suivre le rythme des laboratoires les plus actifs
  • La capacité ne limitera jamais votre flux de travail avec une capacité de paraffine de 5 litres, une zone de plaque froide pour 72 moules de base, un grand espace de travail chauffé et une zone de stockage des échantillons
Manipulez avec facilité toutes les tailles d’échantillon
  • L’HistoStar propose la première manette de distribution de paraffine réglable
  • Un simple réglage permet de placer la manette dans la position la plus ergonomique pour chaque utilisateur
  • Même les cassettes Super Mega peuvent être intégrées facilement
ParaTrimmer intégré
  • L’HistoStar est la seule station de travail dotée d’un coupe cire chauffant directement intégré dans l’espace de travail
  • L’excès de paraffine peut être enlevé au poste d’enrobage, ce qui évite d’avoir à utiliser du matériel supplémentaire ou à gratter la cire au microtome
Interface utilisateur intuitive
  • Un grand écran tactile facile à lire permet d’accéder rapidement aux commandes de température et aux autres paramètres
  • Le mode veille programmable permet d’économiser de l’énergie dans votre flux de travail
Des performances fiables
  • La conception robuste HistoStar minimise les pièces mobiles, ce qui réduit l’usure et les besoins d’entretien
  • Garantit des performances fiables pour les années à venir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Station d’enrobage HistoStar
Type de produit Module d’enrobage
Poids (métrique) 25 kg
Profondeur (métrique) du module 600 mm
Hauteur (métrique) du module 410 mm
Largeur (métrique) du module 650 mm
Fréquence 50/60 Hz