Learn More
R&D Systems™ Histozyme
Code produit 31851581 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31851581 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31851581 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP350106
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Gamme de produits Novus
Quantité 15 mL
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin