Learn More
Cytiva Colonnes HisTrap™ FF : 16 x 25 mm
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
100 x 1 ml
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
Description
- Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Column material: polypropylene
- Bed dimensions: 16 × 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
- Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
- Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 5 mL |
| Diamètre (impériale) interne | 0,6 in |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Description | HisTrap FF est une colonne prête à l’emploi et préconditionnée avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow préchargé pour la purification préparative des protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC). |
| Débit | <20 mL/min. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | 6% Cross-linked Agarose |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Pression de fonctionnement max. | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Nickel