Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ FF Crude
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 ml
100 x 5 ml
Débit:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
<20°ml/min.
<4°ml/min.
Conditionnement:
100 pièces
1mL
25 ML
5 pièces
Description
- Pré-conditionnées avec du milieu Ni Sepharose™ 6 à débit rapide
- Capacité de liaison d’environ 40 mg/ml de milieu avec une fuite Ni2+ négligeable
- Pression maximale : 3 bar
- Matériau de la colonne : polypropylène
- Compatible avec une grande variété d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 1 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,2 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Description | Les colonnes HisTrap FF Crude sont des colonnes IMAC à haute capacité de liaison pour la purification de protéines marquées à l’histidine lorsque l’évolutivité est nécessaire. |
| Débit | <4°ml/min. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | Agarose réticulé à 6°% |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Pression de fonctionnement max. | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.