Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ FF Crude
Code produit. p-3676336 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 ml
100 x 5 ml
Débit:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
<20°ml/min.
<4°ml/min.
Conditionnement:
100 pièces
1mL
25 ML
5 pièces
Code produit. 11723219
Marque: Cytiva 17528601
Edge
Purifiez des protéines marquées à l’histidine directement à partir de lysats cellulaires homogénéisés et non clarifiés. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude sont pratiques. Elles permettent de purifier, facilement et en une étape, des protéines marquées à l’histidine via la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Pré-conditionnées avec du milieu Ni Sepharose™ 6 à débit rapide
  • Capacité de liaison d’environ 40 mg/ml de milieu avec une fuite Ni2+ négligeable
  • Pression maximale : 3 bar
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Compatible avec une grande variété d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5 ml
Diamètre (impériale) interne 0,6 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Description Les colonnes HisTrap FF Crude sont des colonnes IMAC à haute capacité de liaison pour la purification de protéines marquées à l’histidine lorsque l’évolutivité est nécessaire.
Débit <20°ml/min.
Matériau Polypropylène
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Granulométrie 45 à 165 μm
Quantité 5 x 5 ml
À utiliser avec (application) Exclusivement réservés à la recherche et ne doivent pas être utilisés dans des procédures cliniques ou in vitro à des fins diagnostiques
Type HisTrap FF Crude
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol