Learn More
Cytiva Colonnes HP HiTrap™ Blue
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Préconditionné avec du milieu Sepharose bleu haute performance
- Le ligand, Bleu de Cibacron F3 G-A, est attaché de façon covalente au milieu à 6 % d’agarose
- Stable sur la gamme de pH 4 à 12 pour une utilisation et 3 à 13 pour le nettoyage
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Débit | < 4°ml/min |
| Granulométrie | 34 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC |
| Volume du lit | 1 ml |
| Type de produit | Blue HP Columns |
| Diamètre (métrique) interne | 0,7cm |
| À utiliser avec (application) | Purification d’une vaste gamme de biomolécules, notamment l’albumine, l’interféron, une grande variété d’enzymes dépendantes des nucléotides, l’alpha2-macroglobuline, des facteurs de coagulation et des protéines associées |
| Hauteur (impériale) | 0,98 in |
| Hauteur (métrique) | 2,5cm |
| Afficher plus |