Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Capto™ Core 700
Code produit. 12643860 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12643860
Marque: Cytiva 17548151
La colonne HiTrap Capto Core 700 est préconditionnée avec Capto Core 700, un milieu BioProcess multimodal pour la purification et le polissage intermédiaires des virus et autres biomolécules de grande taille.
Capto Core700 est un nouveau milieu de chromatographie à microbilles en couches composé d’une couche externe poreuse et d’un noyau activé par le ligand.
  • Capacité et productivité élevées en mode d’écoulement.
  • Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité.
  • Colonnes préconditionnées HiTrap pour une sélection facile et un développement pratique de procédés, ainsi qu’une purification à petite échelle.
  • Les ligands octylamine trouvés dans le noyau des microbilles sont multimodaux et sont à la fois hydrophobes et chargés positivement.
  • Ces ligands internalisés assurent une liaison forte des impuretés sur une large gamme de pH et de concentration de sel.
  • Les pores de la couche externe à microbilles empêchent la liaison des cibles de grande taille (Mr > 700 000) avec les ligands, tandis que les impuretés de plus petite taille peuvent librement pénétrer les microbilles, dans lesquelles elles se retrouvent capturées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon NaOH 1 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
Type de produit Colonne multimodale HiTrap Capto Core 700
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Diamètre (métrique) interne 7mm
Quantité 5 x 1 ml
Débit lt; 500°cm/h
Matériau PP
Type de ligand Octylamine
Pression max. 5 bar
Plage de pH 2 à 14
Granulométrie 90 mu;m
Type de support Agarose hautement réticulée
Contenu et stockage 4° à 30°C
Type de colonne Multimodal Column
À utiliser avec (application) Purification et polissage intermédiaires des virus et autres biomolécules de grande taille
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.