Learn More
Cytiva Lectine de lentilles HiTrap Capto
Code produit. 15529244 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15529244
Marque: Cytiva 17548911
La lectine de lentilles Capto est une résine de chromatographie d’affinité pour la purification des glycoprotéines et d’autres molécules contenant des glucides tels que l’α-D-mannose et l’α-D-glucose ou des résidus liés à la stérilité.
  • La résine de lectine de lentilles Capto est basée sur une matrice rigide de base d’agarose à haut débit qui permet des débits élevés.
  • Le produit est disponible en vrac ainsi que dans divers formats de développement de procédés à volume élevé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3