Learn More
Cytiva Colonnes IMAC HiTrap™
Code produit. 10697275 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,27 in
0,62 in
Granulométrie:
34 μm
90 μm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10697275
Marque: Cytiva 17092102
Includes
Instructions accompagnées de divers connecteurs pour seringue, pompe péristaltique et systèmes de chromatographie
Pour optimiser la purification des protéines marquées à l’histidine lorsque Ni2+ n’est pas le meilleur choix d’ions métalliques
  • Chargez facilement votre métal de choix
  • Peuvent être utilisés avec une a seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide
  • Disponible préconditionné avec IMAC Sepharose™ haute performance (HP), avec petite taille de microbille pour une purification haute performance, ou IMAC Sepharose6 rapide débit (FF), avec une taille de microbille plus grande pour une mise à l’échelle facile
  • Capacité de liaison élevée : ≥40 mg de protéine marquée à l’histidine/ml de milieu (en fonction des protéines/ions métalliques)
  • Stable en présence de tous les tampons couramment utilisés
  • Disponibles en taille 1 ml et 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Débit < 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Contenus des kits Pré-conditionnée avec du milieu IMAC Sepharose 6 à débit rapide
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide
Matériau PP
Pression max. 42 psi
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 90 μm
Type de produit Colonne HiTrap IMAC à débit rapide
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 5 x 1 ml
À utiliser avec (application) Pour optimiser la purification des protéines His-tagged