Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ rProtein A FF
Code produit. 10146224 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 10146224
Marque: Cytiva 17507901
Utiliser pour la purification préparative d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire, de sérum et d’ascites. Les colonnes protéine A débit rapide HiTrap™ de Cytiva Life Sciences™ sont préemballées avec la protéine A Sepharose™ à débit rapide.
  • Conditionnées avec protéine A Sepharose™ à débit rapide pour la purification et le fractionnement de sous-classes d’IgG et d’IgG à partir de sources différentes
  • La spécificité de la région Fc est similaire à celle de la protéine A native, mais avec une capacité de liaison accrue et moins de préoccupations réglementaires en raison de l’absence totale de culture de mammifères dans la production et la purification de ligand
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Disponibles en colonnes de 1 ml et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : Protéine A recombinante (E.coli)
  • Matrice : Agarose à 4 % fortement réticulée
  • Capacité de liaison : ∽ 50 mg d’IgG humaine/ml
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 10
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Informations sur la commande
Les colonnes de 1 ml et 5 ml sont conditionnées avec 1 ml et 5 ml de protéine A Sepharose à débit rapide, respectivement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison ≈ 50 mg d’IgG humaine/ml
Débit < 4°ml/min
À utiliser avec (application) Système de chromatographie, manuel
À utiliser avec (équipement) Pour une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Quantité 5 x 1 ml