Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide SP Sepharose HiTrap™
Code produit. 11545025 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11545025
Marque: Cytiva 17515701
À utiliser pour les purifications à petite-échelle des protéines. Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva HiTrap™ SP Sepharose sont des colonnes d’échangeurs de cations forts pour des séparations rapides, seules ou connectées en série.
  • Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap SP FF
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit < 20 ml/min.
À utiliser avec (application) La colonne HiTrap SP FF est préconditionnée avec SP Sepharose à débit rapide. C’est un échangeur de cations forts pour la purification à petite échelle ainsi que la sélection des conditions de liaison et d’élution.
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol