Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HiTrap™ TALON™ Crude
Code produit. 15147946 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
5 pièces
Code produit. 15147946
Marque: Cytiva 29048565
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés. Les colonnes pré-conditionnées Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ TALON™ Crude offrent un milieu à base de cobalt permettant la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes.
Milieu IMAC à base de cobalt offrant une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Permet la purification de protéines dans des conditions natives ou dénaturantes et peut être utilisé avec des systèmes d’expression procaryotes et eucaryotes.
  • Préemballés avec milieux de chromatographie à base de cobalt
  • Capacité de liaison d’environ 7 mg de MBP
  • Pression maximale : 3 bar
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Compatible avec les tampons couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Dimension moyenne des particules : 60 à 160 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • Dia. int. de colonne : 7 mm
  • Vitesse du débit : 1 à 4 ml/min
Colonnes de 5 ml
  • Dia. int.de colonne : 16
  • Vitesse du débit : 5 à 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 x 1 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé, compatibles avec des tampons couramment utilisés et facilement régénérées avec du NaOH 0,5 M
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 20 mg de protéine1 marquée à l’histidine
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Type de produit Colonne pré-conditionnée HiTrap Talon Crude
Diamètre (métrique) interne 0,7 cm
Débit 1 à 4 ml/min
Granulométrie 60 à 160 μm
Matériau PP
Pression max. 3 bar
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC
Quantité d’emballage 1 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, cobalt