Learn More
IBA Lifesciences™ HIV p24-Gag Peptide KAFSPEVIPMF (HLA-B*5701)
Code produit. 15673948 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 15673948
Marque: IBA Lifesciences™ 67071901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
HIV p24-Gag peptide KAFSPEVIPMF (HLA-B*5701) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) p24 group-specific antigen (Gag) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-B*5701 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Spécification
Pureté >85%
Niveau d’endotoxines Endotoxin-free
À utiliser avec (application) T Cell Stimulation
Lyophilisé Yes
Quantité 1 mg