Learn More
HJ 1154-2020 Mélange d'aldéhydes et de cétones 347 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325005 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325005 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000347AL
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 5779-94-2, 78-93-3, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Acétonitrile