Learn More
Mélange SVOC HJ 350-2007 620 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313045 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313045 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000620ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol