Learn More
HJ 592-2010 Mélange de nitroaromatiques 543 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324134 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324134 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000543ME
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 99-35-4, 99-08-1, 118-96-7, 121-14-2, 606-20-2, 88-72-2
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol