Learn More
HJ 834-2017 8270 Mélange de substituts BNA 527 4000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321813 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321813 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000527DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 13127-88-3, 1718-51-0
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Dichlorométhane