Learn More
HJ 894-2017 C7 à C40 Mélange de n-alcanes 159 1000 μg/mL dans le n-hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309561 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000159HE
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice n-Hexane, pour analysis