Learn More
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Mélange de normes internes 498 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320288 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320288 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000498ME
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 362049-56-7, 1398109-07-3
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol