Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
Code produit. p-200003969
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 à 5000 ml
500 à 1000 ml
Puissance:
240 W
600 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11522704
Marque: Cole-Parmer™ 3610105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Convient aux entonnoirs à 60°C, aux flacons à fond rond ou en forme de poire. Le chauffe-ballon électrique anti-éclaboussures Electrothermal™ série EMX est conçu pour accueillir une large gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité. Le revêtement en acier inoxydable sur l’élément chauffant offre une protection électrique et mécanique supplémentaire contre les déversements et facilite le nettoyage.
  • Conçu pour accueillir une large gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité.
  • Le revêtement en acier inoxydable sur l’élément chauffant offre une protection électrique et mécanique supplémentaire contre les déversements et facilite le nettoyage.
  • L’ouverture du fond permet d’accueillir des flacons à fond rond et en forme de poire, ainsi que des entonnoirs à 60° de différents diamètres
  • Capacité comprise entre 500 ml et 5 litres
  • L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Revêtement en acier inoxydable mis à la terre pour une protection supplémentaire contre les déversements
  • Support pour tiges de support de 1,3 cm
  • Tiges de support non incluses
Specifications
Capacité 500 to 1000 mL (16.9 to 33.8 oz.)
Capacité (métrique) 500 à 1000 ml
À utiliser avec Flacons
Dimensions (L x l x H) 310 x 238 x 145 mm
Tension 230 V
Matériau de revêtement Grille en acier inoxydable
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 240 W
Poids (métrique) à l’expédition 2,76kg
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 16.9 to 33.8 oz.
Fréquence 50/60 Hz