Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Code produit. p-200003970
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
À utiliser avec:
Six flacons de 250 ml
Six flacons de 500 ml
Trois flacons de 1000 ml
Trois flacons de 100 ml
Trois flacons de 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11592684
Marque: Cole-Parmer™ 0307601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
Certifications
CE
Garantie
One year parts and labor
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité 100 mL (3,38 oz)
Conception Boîtier en polypropylène
Capacité (métrique) 100 ml
Profondeur (impériale) 10,25 in
Profondeur (métrique) 26 cm
À utiliser avec Trois flacons de 100 ml
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 8,9 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 180 W (prise UK et EU)
Modèle EME30100/CEB
Puissance 180 W
Largeur (impériale) 25,19 in
Largeur (métrique) 64 cm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) Température ambiante à 450deg;C
Ampérage 0,8 A
Capacité (impériale) 3,38 oz.
À utiliser avec (application) Solutions de chauffage