Learn More
Epredia™ Microtome rotatif HM 325
Code produit. p-4529942 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Comprend:
Porte-lame E
S/O
Support de lame ER
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15340735
Marque: Epredia™ 902100A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des coupes en paraffine haute qualité sans fil d’alimentation grâce au microtome rotatif robuste Epredia™ HM 325.
Effectuez des coupes en paraffine haute qualité sans fil d’alimentation grâce au microtome rotatif robuste Thermo Scientific™ HM 325. Le HM 325 possède une fonction de rétraction au niveau de la course de retour pour protéger l’échantillon et une fonction d’avance rapide manuelle pour un travail rapide.
  • Tête d’orientation zéro à une main
  • Bouton de réglage rapide
  • Compteur de coupes
  • Guidage par rails pour le porte-couteau
  • Le grand bac à déchets facile à nettoyer s’étend sous le porte-lames
Informations de commande :
  • Le porte-lame / porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé (plaques de protection supplémentaires personnalisées disponibles)
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
  • 902100A comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable E (705800)
  • 902100ER comprend également une pince à cassette universelle (715020S) et un porte-lames jetable ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîtier E pour microtome rotatif HM 325
Type de produit Microtome rotatif
Comprend Porte-lame E
Profondeur (impériale) 19 in
Profondeur (métrique) 49 cm
Hauteur (impériale) 11 in.
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16.5 in.
Largeur (métrique) 42 cm
Poids (impériale) 51 lb.
Poids (métrique) 23 kg