Learn More
Epredia™ Microtome rotatif électronique HM 340E
Code produit. 15350735 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Microtome rotatif
Comprend:
Emballage standard
Emballage standard avec support E 705800
Pack standard avec porte-tubes ER 705830
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15350735
Marque: Epredia™ 905190A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour la précision et la stabilité donnant des rubans de qualité, même pour les coupes en paraffine difficiles à effectuer, le microtome électronique Epredia™ HM 340E est un microtome rotatif électronique conçu de manière ergonomique avec une technologie d’avancée à moteur pas à pas pour une précision et une stabilité qui assurent des résultats de coupe supérieurs.
Conçu pour la précision et la stabilité donnant des rubans de qualité, même pour les coupes en paraffine difficiles à effectuer, le microtome électronique Thermo Scientific™ HM 340E est un microtome rotatif électronique conçu de manière ergonomique avec une technologie d’avancée à moteur pas à pas pour une précision et une stabilité qui assurent des résultats de coupe supérieurs.
  • Utilisation rapide, sûre et confortable
  • Rétraction réglable
  • Avancée de l’échantillon (l’échantillon avance vers le couteau)
  • Tête non orientable
  • Guidage par rails
  • Le tableau de commande par menus peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument
  • Épaisseur de coupe de 0,5 à 100 μm
Informations de commande :
  • Le porte-lame / porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Inclut :
  • Outils standard
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Housse de protection
  • Manuel d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Microtome rotatif
Comprend Emballage standard avec support E 705800
Gamme de coupe 0,5 à 100 μm
Profondeur (impériale) 20,5 in
Profondeur (métrique) 52 cm
Hauteur (impériale) 11 in.
Hauteur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 41 cm
Poids (impériale) 62 lb.
Poids (métrique) 28 kg