Learn More
Epredia™ Microtomes automatiques HM 355S
Coupez tous les échantillons, même les plus grands, avec une qualité inégalée, grâce aux microtomes automatiques Epredia™ HM 355S.
18010.00€ - 27610.00€
Spécification
Type de produit | Microtome automatique |
---|---|
Rétraction | 40 μm |
Compteur de coupes | Standard |
Gamme de coupe | 0,5 à 100 μm |
Avance totale de l’échantillon | 28 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10862110
|
Epredia™
905200 |
Sans pince et porte-lames |
18010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15390735
|
Epredia™
905200ER |
Disposable Blade Carrier ER, Universal Cassette Clamp |
27610.00€
1 pack |
Expédition estimée: 18-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Coupez tous les échantillons, même les plus grands, avec une qualité inégalée, grâce aux microtomes automatiques Thermo Scientific™ HM 355S. Conçu pour toutes les applications d’échantillons en paraffine et d’échantillons durs dans les laboratoires cliniques, industriels et de recherche.
Caractéristiques :
- Le panneau de commande à menus peut être utilisé sur l’un ou l’autre des côtés de l’instrument
- L’écran permet de suivre une série de fonctions dont la vitesse de coupe, le nombre de coupes, l’épaisseur de coupe et l’avance
- Quatre modes de fonctionnement pour la coupe (simple, à intervalle, multiple et continue)
- La commande de fenêtre de coupe sélectionnée par l’utilisateur optimise le débit en permettant une course de retour plus rapide que la course de coupe optimale
- Commande manuelle et / ou à pédale
- Le démarrage par double frappe active le moteur de coupe
- Tête à orientation nulle utilisée d’une seule main
- Contrôle de l’avance et du retour de l’échantillon à l’aide d’une manette
- Arrêt d’urgence pour bloquer le moteur instantanément
- Cinq langues d’affichage des commandes disponibles
- Un bac de récupération large et facile à nettoyer se déploie sous le porte-lame
Avantages :
- Excellent pour les coupes en paraffine de routine et les échantillons sous plastique
- Coupes haute qualité avec moins de fatigue
- Sécurité, simplicité d’utilisation, fiabilité et régularité des résultats inégalées
- Commutation instantanée entre les réglages de dégrossissage et de coupe, avec vitesses de dégrossissage et de coupe pouvant être sélectionnées de manière indépendante
- Option de maintien : la tête de l’échantillon avance d’une distance définie pour dégrossir les échantillons sans devoir tourner complètement le volant
- Fonction de rétraction réglable
- Rail de guidage
Caractéristiques :
- Course de coupe : 72 mm
- Avance totale de l’échantillon : 28 mm
- Vitesse de coupe maximale : 400 mm/s
- Plage d’épaisseur de coupe : 0,5 à 100 μm
- Plage d’épaisseur de dégrossissage : 5 à 500 μm
- Plage de rétraction : 40 μm
- Compteur de coupes : Standard
- Dimensions (P x L x H) : 52 x 41 x 28 cm (20,5 x 16 x 11 in)
- Poids : 35 kg (77 lb)
Comprend :
- Anti-paraffine Epredia™ Richard-Allan Scientific™ PARA/Gard™ 100 ml
- Outils standard
- Couvercle en aluminium brossé
- Cache anti-poussière
- Manuel d’instructions
- La référence 905200 comprend uniquement le microtome
- La référence 905200A comprend le microtome, la pince à cassette universelle (réf. 715020S) et le support de lames jetables E (réf. 705800)
- La référence 905200ER comprend le microtome, la pince à cassette universelle (réf. 715020S) et le support de lames jetable ER (réf. 705830)
Spécification
Microtome automatique | |
Standard | |
28 mm | |
72 mm | |
20,5 in | |
11 in. | |
16 in. | |
115 V, 60 Hz | |
115 V | |
35 kg |
40 μm | |
0,5 à 100 μm | |
5 à 500 μm | |
400 mm/s | |
52 cm | |
28 cm | |
41 cm | |
60 Hz | |
77 lb. |