Learn More
Epredia™ Cryostat HM525 NX
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Cryostat HM525 NX 220-240V
Cryostat HM525 NX UV 220-240V
Tension:
220/240 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Description
Obtenez en permanence des résultats de haute qualité confortablement et efficacement grâce au cryostat Thermo Scientific™ HM525 NX, cryostat de routine haute performance avec logiciel intuitif et écran tactile pour une utilisation simple et efficace. Le cryostat HM525 NX associe l’utilisation et la fiabilité éprouvées du cryostat HM525 avec la nouvelle ergonomie et l’interface intuitive des cryostats Thermo Scientific NX series.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
- Verrouillage mécanique du volant
- Désinfection UV en option
- Rétraction automatique de l’échantillon lors de la course de retour
- Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
- Refroidissement de la chambre à -35°C
- 27 Positions de stockage, y compris 4 emplacements de congélation rapide
- Dispositif de congélation rapide peltier intégré qui refroidit rapidement jusqu’à -57°C±3°C
- Options de dégivrage programmables et immédiates
- Volant rotatif à contact léger manuel
- Épaisseur de coupe de 1 μm à 500 μm
- Fonction de mémoire pour une avance rapide et un positionnement des échantillons
- Longueur de la course verticale de 60 mm28 mm plage d’alimentation horizontale
- 40μ m de rétraction d’échantillon lors de la course de retour
- Orientation de l’échantillon XY avec rotation de 360° de l’axe z
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cryostat HM525 NX 220-240V |
| Certifications/Conformité | CSA, CE |
| Dégivrage | Programmé / Immédiat |
| Gamme de coupe | 5 à 500 μm |
| Résolution de coupe épaisse | 5 à 30 μm par incréments de 5 μm ; 30 à 100 μm par incréments de 10 μm ; 100 à 200 μm par incréments de 20 μm ; 200 à 500 μm par incréments de 50 μm |
| Profondeur (impériale) | 25,19 in |
| Profondeur (métrique) | 760 mm |
| Hauteur (impériale) | 45,3 in |
| Hauteur (métrique) | 1150 mm |
| Largeur (impériale) | 29,9 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction