Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (hexaméthyldisilazane)
Code produit. p-4527540 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11552371
Marque: Thermo Scientific™ TS84770
Élargit considérablement l’éventail pratique en GC, en améliorant les résultats de chromatographie pour la silylation des sucres et substances connexes.
Le HMDS (hexaméthyldisilazane) Thermo Scientific™ élargit considérablement l’éventail pratique de la GC, en améliorant les résultats de chromatographie pour la silylation des sucres et des substances connexes.
  • Adapté à la désactivation et au revêtement des supports chromatographiques
  • Monofonctionnel, ce qui empêche la polymérisation et élimine l’humidité de surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Support chromatographique de désactivation et de revêtement
Risques Corrosif, inflammable
Concentration standard 98 à 100%
Description de l’article 25 g
Stockage Température ambiante
Quantité 25 g
Composants standard Hexaméthyldisilazane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .