Learn More
Abnova™ HMOX2 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16106261
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16106261
Marque: Abnova™ H00003163P01.25ug
Human HMOX2 full-length ORF ( AAH02396, 1 a.a. - 316 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSAEVETSEGVDESEKKNSGALEKENQMRMADLSELLKEGTKEAHDRAENTQFVKDFLKGNIKKELFKLATTALYFTYSALEEEMERNKDHPAFAPLYFPMELHRKEALTKDMEYFFGENWEEQVQCPKAAQKYVERIHYIGQNEPELLVAHAYTRYMGDLSGGQVLKKVAQRALKLPSTGEGTQFYLFENVDNAQQFKQLYRARMNALDLNMKTKERIVEEANKAFEYNMQIFNELDQAGSTLARETLEDGFPVHDGKGDMRKCPFYAAEQDKGALEGSSCPFRTAMAVLRKPSLQFILAAGVALAAGLLAWYYM
Spécification
Numéro d’adhésion AAH02396
Identification génétique (Entrez) 3163
Nom heme oxygenase (decycling) 2
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène HO-2
Symbole de gène(s) HMOX2
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer