Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (46.58 mM; Need ultrasonic) |
| Poids moléculaire | 536.71 g/mol |
| CAS | 129244-66-2 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.