Learn More
Molecular Probes™ Hoechst 34580
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
Ce colorant bisbenzimide, Hoechst 34580, est lié aux colorants sélectifs d’ADNdb de liaison à sillon mineur important Hoechst 33258 et Hoechst 33342. Le Hoechst 34580 possède des spectres de longueur d’onde un peu plus longs que les autres colorants Hoechst lorsqu’il est lié à des acides nucléiques [Howard Shapiro, communication personnelle].
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de Hoechst 34580 (5 mg). Stocker au congélateur à -25°C à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 392 / 440 |
| Type de colorant | Hoechst 34580 |
| Format | Solide |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 5 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Forme | Solide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solubilité | eau, DMF ou DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Afficher plus |