Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Click to view available options
Nbre de puits:
10
15
18
1 Prep, 1 Référence
5
9
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volume (métrique) des puits:
120μ L/mm
13μ L/mm
19,5 μl/mm
2,2 μl/mm
2,9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5,8 μl/mm
51μ L/mm
68μ L/mm
7,2 μl/mm
9,8 μl/mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
- Léger
- Pratiquement incassable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Type | Peigne |
| Matériau | PTFE |
| Nbre de puits | 15 |
| Épaisseur (impériale) | 0,03 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 cm |
| Volume (métrique) des puits | 2,9 μl/mm |
| Largeur (métrique) | 0,29 cm |
| Profondeur (impériale) | 0,51 in |
| Profondeur (métrique) | 1,3 cm |