Learn More
Hoefer™ Peignes pour cuves d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260 ou miniVE
Code produit. p-3082063 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
15
18
1 Prep, 1 Référence
5
9
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volume (métrique) des puits:
120μ L/mm
13μ L/mm
19,5 μl/mm
2,2 μl/mm
2,9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5,8 μl/mm
51μ L/mm
68μ L/mm
7,2 μl/mm
9,8 μl/mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12019847
Marque: Hoefer™ SE211A91.0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués à partir de plastiques hautement résistants aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons couramment utilisés
Fabriqués en plastique durable très résistant aux acides, aux bases et à tous les systèmes tampons courants.
  • Léger
  • Pratiquement incassable
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
Type Peigne
Matériau PTFE
Nbre de puits 9
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,1 cm
Volume (métrique) des puits 5,8 μl/mm
Largeur (métrique) 0,58 cm
Profondeur (impériale) 0,51 in
Profondeur (métrique) 1,3 cm