Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel sous-marine SUB25 Maxi-Plus
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volume (métrique):
13 μl
20 μl
25 μl
45 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 26 ou 52 puits
- Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
- Largeur de puits de 3 ou 7 mm
- Min. Volume d’échantillon de 13, max. 60 μl
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Débit d’échantillons de 52 (compatible avec les pipettes multicanaux) |
| À utiliser avec (équipement) | Unité SUB25 Maxi-Plus |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (impérial) | 0,001 oz. |
| Volume (métrique) | 45 μl |
| Largeur (impériale) du gel | 9,84 in |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction