Learn More
Hoefer™ Joint de gel
Code produit. 11955338
Click to view available options
:
Joint de gel ; 0,25 oz
Code produit. 11955338
Marque: Hoefer™ SE6070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un enduit utilisé avec beaucoup de parcimonie dans le coulage vertical de gel pour réduire les fuites
  • À utiliser avec support de coulage deux gels E245
Spécification
Type Joint de gel
Volume (impérial) 0,25 oz.