Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse sous-marine HE 99X Max
Click to view available options
Modèle:
HE 99X Max Basique
HE 99X Max Complet
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Chambre pour tampon avec électrodes et pieds de mise à niveau, couvercle de sécurité avec câbles, niveau à bulle. Le système complet (03-500-121) comprend également un plateau de coulage de gel de 15 x 20 cm et un plateau de coulage transparent aux UV ; un peigne de 1,5 mm d’épaisseur et de 15 puits ; un peigne réglable permettant de contrôler la profondeur des puits d’échantillons
- L’unité peut accueillir une grande variété de longueurs de gel pour une résolution maximale des fragments d’ADN
- Les ponts d’agarose sont également logés, de sorte que les gels peuvent être utilisés de façon non sous-marine
- La conception robuste offre fiabilité et sécurité
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Type | Unité d’électrophorèse horizontale sur agarose |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, joints mousse, niveau à bulle |
| Modèle | HE 99X Max Basique |
| Taille de l’échantillon | 60 |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Volume (impériale) du tampon | 40,5 oz. |
| Volume (métrique) du tampon | 1200 mL |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction