Learn More
Hoefer™ Kits de coulage HE-PLUS
Click to view available options
Type:
Kit de coulage standard
Mini-kit de coulage
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Includes
Mini Casting Kit includes four gel trays (6 × 6cm), two combs (5/8 wells) and casting stand. Standard Casting Kit includes one large gel tray (12.5 × 13cm), two medium gel trays (12.5 × 6cm), four combs (14/28 wells) and casting stand.
- Accessoires et pièces de rechange pour les systèmes HE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse horizontale HE-Plus |
| Type | Kit de coulage standard |
| Dimensions du gel | 12,5 x 13 cm |
| Comprend | Un plateau de gel grande taille (12,5 x 13 cm), deux plateaux de gel taille moyenne (12,5 x 6 cm), quatre peignes (14/28 puits) et support de coulage |