Learn More
Hoefer™ Système d’électrophorèse horizontale HE-PLUS
Code produit. 15308693
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15308693
Marque: Hoefer™ HEPLUS230V
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Cuve de gel, couvercle de sécurité, alimentation, quatre peignes (14/28 puits), trois plateaux de gel et support de coulage externe
Système compact et facile à utiliser entièrement intégré avec un bloc d’alimentation variable intégré
Caractéristiques du système d’électrophorèse
  • Format à haut débit, 96 puits avec pipette multicanaux—peignes compatibles pour le chargement direct d’échantillons avec un faible encombrement
  • Capacité en échantillons maximale : 112 échantillons (4 peignes, 28 échantillons chacun)
  • Construction en polycarbonate robuste
  • Le couvercle ventilé réduit la condensation de sorte que le cycle puisse être surveillé visuellement
Caractéristiques d’alimentation
  • Affichage LED pour une visualisation aisée de la tension, de l’ampérage et du temps
  • Réglable de 10 à 150 V ou 10 à 500 mA pour un contrôle maximal des paramètres de séparation
  • Minuteur 99:59 minute avec alerte sonore de fin de cycle ou de fonctionnement continu
  • Mémoire automatique de la dernière tension et heure utilisées
  • Tension d’entrée : 115 V, 50/60 Hz
Certifications
TVE, CSA et CE (alimentation)
Spécification
Certifications/Conformité CE, CSA, TVE
Minuteur 99,59 h ou en continu
Type Système d’électrophorèse horizontale
Affichage LED
Comprend Cuve de gel, couvercle de sécurité, alimentation, grand plateau de gel, plateaux de gel moyens, peignes grande taille ou taille moyenne 14, 28 puits), support de coulage
Taille de l’échantillon 112
Volume (impériale) du tampon 11,8 oz.
Volume (métrique) du tampon 350 ml
Dimensions (L x l x H) 6,6 x 9,6 x 2,4 po (17 x 24,5 x 6,2 cm)
Longueur (impériale) 6,6 po
Longueur (impériale) du gel 5,1 po
Longueur (métrique) 17 cm
Longueur (métrique) globale 13 cm
Largeur (impériale) 9,6 po
Largeur (impériale) du gel 4,9 po
Largeur (métrique) 24,5 cm
Largeur (métrique) du gel 12,5 cm
Hauteur (impériale) 2,4 po
Hauteur (métrique) 6,2 cm
Poids (impériale) 0,9 lb
Poids (métrique) 410 g
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 45 w
Ampérage 10 à 400 mA
Frequency 50/60 Hz